Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T1153-1G T1153-25G T1153-5G
TCIAT1153-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAT1153-1G TCIAT1153-25G TCIAT1153-5G
Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène ≥98.0% (par GC)
Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène
Formule: C₉H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 103°C
Point d'éclair: 127°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002010
Numéro CAS: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
ONU: 2078
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88281c324407a8c32b17a3dae614c5ad7dde6186&vid=88281c324407a8c32b17a3dae614c5ad7dde6186&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité