Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,4-diisocyanate, 2,4-TDI
T0263-25G T0263-500G
TCIAT0263-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0263-25G TCIAT0263-500G
Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène ≥98.0% (par GC)
Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point d'ébullition: 251°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002011
Numéro CAS: 584-84-9
EINECS: 209-544-5
ONU: 2078
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09530
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25a67e0908e29f291d9bf009cda0bd53f0bb2211&vid=25a67e0908e29f291d9bf009cda0bd53f0bb2211&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité