Chlorure d'éthylammonium ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Aminoethane hydrochloride, Ethylamine hydrochloride
E0205-25G E0205-500G
TCIAE0205-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0205-25G TCIAE0205-500G
Chlorure d'éthylammonium ≥98.0% (sur base azote total)
Chlorure d'éthylammonium
Formule: C₂H₈ClN
MW: 81,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012885
Numéro CAS: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fdf7b0e84a3758f05fc54857baec2db1036ade8&vid=9fdf7b0e84a3758f05fc54857baec2db1036ade8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité