2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine
C1676-25G C1676-250G C1676-5G
TCIAC1676-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC1676-25G TCIAC1676-250G TCIAC1676-5G
2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine
Formule: C₅H₆ClN₃O₂
MW: 175,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075607
Numéro CAS: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4584948db56d36ac5a3750515069ef279c934a&vid=0b4584948db56d36ac5a3750515069ef279c934a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité