Diéthylnitrosoamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0516-25ML D0516-5ML
TCIAD0516-25MLEA 215 EUR InStock
TCIAD0516-25ML TCIAD0516-5ML
Diéthylnitrosoamine ≥99.0% (par GC)
Diéthylnitrosoamine
Formule: C₄H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD00013890
Numéro CAS: 55-18-5
EINECS: 200-226-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fba5c54366a120843b607562299613b0381b1270&vid=fba5c54366a120843b607562299613b0381b1270&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité