Benzophénonehydrazone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B1163-25G B1163-500G
TCIAB1163-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1163-25G TCIAB1163-500G
Benzophénonehydrazone ≥98.0% (par HPLC)
Benzophénonehydrazone
Formule: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Numéro MDL: MFCD00007624
Numéro CAS: 5350-57-2
EINECS: 226-321-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6d5050bc6288590c75ebfd40f156328573b9493&vid=e6d5050bc6288590c75ebfd40f156328573b9493&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité