3-Bromophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3847-25G B3847-5G
TCIAB3847-25GEA 174 EUR InStock
TCIAB3847-25G TCIAB3847-5G
3-Bromophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC)
3-Bromophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈BrClN₂
Point de fusion: 225°C
Numéro MDL: MFCD00012933
Numéro CAS: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e28d1cf177988ba9e84a16181f14bf2923e13a98&vid=e28d1cf177988ba9e84a16181f14bf2923e13a98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité