4-Bromophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
B0635-25G B0635-5G
TCIAB0635-25GEA 130 EUR InStock
TCIAB0635-25G TCIAB0635-5G
4-Bromophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Bromophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈BrClN₂
MW: 223,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012941
Numéro CAS: 622-88-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26cf2e48a8ac57f105a2b50d247c4aff68e10584&vid=26cf2e48a8ac57f105a2b50d247c4aff68e10584&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité