2-Chlorophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0826-100G C0826-25G
TCIAC0826-100GEA 313 EUR InStock
TCIAC0826-100G TCIAC0826-25G
2-Chlorophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC)
2-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
MW: 179,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012928
Numéro CAS: 41052-75-9
EINECS: 255-194-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8e7fcba2607372211aa8ab85a69b3593d9896b9&vid=d8e7fcba2607372211aa8ab85a69b3593d9896b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité