4-Chlorophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0257-25G C0257-250G
TCIAC0257-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAC0257-25G TCIAC0257-250G
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00012943
Numéro CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0e704b64c88b7ab10d13d517d2a57a98e67e392&vid=b0e704b64c88b7ab10d13d517d2a57a98e67e392&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité