Pentafluorophénylhydrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0852-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAP0852-5G TCIAP0852-25G
Pentafluorophénylhydrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pentafluorophénylhydrazine
Formule: C₆H₃F₅N₂
MW: 198,1 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007574
Numéro CAS: 828-73-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/23/28991523.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité