2,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,4-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
D2698-25G D2698-5G
TCIAD2698-25GEA 135 EUR InStock
TCIAD2698-25G TCIAD2698-5G
2,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₇ClF₂N₂
MW: 180,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013383
Numéro CAS: 51523-79-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc81e18276125ec55f0e593878d58fff4e4e36f&vid=9cc81e18276125ec55f0e593878d58fff4e4e36f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité