2-Fluorophénylhydrazinium chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (2-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
F0368-5G F0368-1G
TCIAF0368-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAF0368-5G TCIAF0368-1G
2-Fluorophénylhydrazinium chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈ClFN₂
MW: 162,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012927
Numéro CAS: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=051f19a5dd86671f060a04b47a9316821bdbdbc1&vid=051f19a5dd86671f060a04b47a9316821bdbdbc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité