3-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2411-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT2411-1G TCIAT2411-5G
3-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
Formule: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD00025093
Numéro CAS: 368-78-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/71/28996171.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité