Benzophénone-imine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1912-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB1912-25G TCIAB1912-5G
Benzophénone-imine ≥95.0% (par GC)
Benzophénone-imine
Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Numéro MDL: MFCD00001760
Numéro CAS: 1013-88-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/80/28933680.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité