Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Chlorobenzyl)pyridine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC1054-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAC1054-25G
4-(4-Chlorobenzyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
4-(4-Chlorobenzyl)pyridine


Formule: C₁₂H₁₀ClN
Numéro MDL: MFCD00006444
Numéro CAS: 4409-11-4
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/14/28938314.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité