4-(4-Nitrobenzyl)pyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
N0183-1G N0183-25G
TCIAN0183-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0183-1G TCIAN0183-25G
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006445
Numéro CAS: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15479a3b42d363670d300ad8c9c6b922b4391ad3&vid=15479a3b42d363670d300ad8c9c6b922b4391ad3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité