2-(2,4-Dinitrobenzyl)pyridine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1095-1G D1095-5G
TCIAD1095-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD1095-1G TCIAD1095-5G
2-(2,4-Dinitrobenzyl)pyridine ≥98.0% (par HPLC)
2-(2,4-Dinitrobenzyl)pyridine
Formule: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014632
Numéro CAS: 1151-97-9
EINECS: 214-567-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d39dc4dc20b79d8cf615bfd3049f683c4c993a&vid=60d39dc4dc20b79d8cf615bfd3049f683c4c993a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité