1-Bromo-4-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0884-25G B0884-500G B0884-100G
TCIAB0884-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB0884-25G TCIAB0884-500G TCIAB0884-100G
1-Bromo-4-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,4946 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000342
Numéro CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad158a0c71fcce037778e0fc07b80269fca7f3dc&vid=356084e488e068614277e8479a4f10a91137875e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité