2-Amino-3-benzyloxypyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A2080-25G A2080-5G
TCIAA2080-25GEA 110 EUR InStock
TCIAA2080-25G TCIAA2080-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00006316
Numéro CAS: 24016-03-3
EINECS: 245-983-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7b62d99758efc68257c6a3d1f1b9e6a3a06db42&vid=e7b62d99758efc68257c6a3d1f1b9e6a3a06db42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité