2,4-Dichloro-5-méthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2085-25G A2085-5G
TCIAA2085-25GEA 200 EUR InStock
TCIAA2085-25G TCIAA2085-5G
2,4-Dichloro-5-méthoxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dichloro-5-méthoxyaniline
Formule: C₇H₇Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD00974410
Numéro CAS: 98446-49-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d421851de65ed2f9818069b5165f4c4ba18685a&vid=7d421851de65ed2f9818069b5165f4c4ba18685a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité