Bromopentafluorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
B1116-25G B1116-5G
TCIAB1116-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB1116-25G TCIAB1116-5G
Bromopentafluorobenzène ≥99.0% (par GC)
Bromopentafluorobenzène
Formule: C₆BrF₅
MW: 246,96 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,9503 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000287
Numéro CAS: 344-04-7
EINECS: 206-449-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41c069f9cbfc783cb954067bcb9532f6c2162ed5&vid=2a8dd0b95a6c05cbefd1252ae373cd81dfea995f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité