3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2143-25G B2143-5G
TCIAB2143-25GEA 110 EUR InStock
TCIAB2143-25G TCIAB2143-5G
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…32 °C
Numéro MDL: MFCD00042186
Numéro CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb88bb42e3f54b52a1458772803eaa259d1307ae&vid=84ef78ce9797fcff84a9fb4128c6c9ae225ad998&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité