4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2002-25G B2002-5G
TCIAB2002-25GEA 125 EUR InStock
TCIAB2002-25G TCIAB2002-5G
4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde ≥96.0% (par GC)
4-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143261
Numéro CAS: 57848-46-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e702d3bf4c741f46f4e55152619265b6adb664f6&vid=f3b7565e8f19249aadc14e4b3fce831d6aca4406&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 61.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité