2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3010-25G B3010-5G
TCIAB3010-25GEA 141 EUR InStock
TCIAB3010-25G TCIAB3010-5G
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142875
Numéro CAS: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d7c0e0751a6b1bd6708358246b020bd72c12827&vid=ab90bfb197c907f8cf41623d5de9139f10d57898&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité