3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1965-25G B1965-5G
TCIAB1965-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB1965-25G TCIAB1965-5G
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile ≥99.0% (par GC)
3-Bromo-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point d'ébullition: 134 - 136 °C (33 -rr)
Point de fusion: 53…58 °C
Numéro MDL: MFCD00055432
Numéro CAS: 79630-23-2
EINECS: 279-200-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39d5705402e001d94f57934addaa34459576ac85&vid=a31249149b6ba10b38a63e1ee883396421eeabf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité