Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1950-25G B1950-5G
TCIAB1950-25GEA 169 EUR InStock
TCIAB1950-25G TCIAB1950-5G
Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143263
Numéro CAS: 112704-79-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba12066c03261859ea4a9258f8137da4a519d2ae&vid=7c7f440d808d8bf0ad4d3c6ed7dba1a33dcc9aaf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 208.0 to 213.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité