1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3017-25G B3017-5G
TCIAB3017-25GEA 158 EUR InStock
TCIAB3017-25G TCIAB3017-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042577
Numéro CAS: 136434-77-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d06b71b61b6748fad455fbb75a5e2826057e244e&vid=8c529880cf45ade83737ab2ff8f18b6161ea11aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité