1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1947-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB1947-25G
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Point de fusion: 46…49 °C
Numéro MDL: MFCD00010608
Numéro CAS: 105931-73-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/16/28933716.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité