1-Bromo-3-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
B2007-25G B2007-5G
TCIAB2007-25GEA 175 EUR InStock
TCIAB2007-25G TCIAB2007-5G
1-Bromo-3-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Densité: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00040943
Numéro CAS: 2252-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a7d4f59fcd84341f20b211aac34aa2f2803a1b9&vid=bbba9e100c752ca3e7ef275edfa6d83662072ec7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité