1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
B1772-5G B1772-25G
TCIAB1772-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB1772-5G TCIAB1772-25G
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040834
Numéro CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=001c6bd25452f00a43fe7729faf8c71913aa793e&vid=44aff4b1f57b499a9c9c0ab50006beca44317fd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité