2,6-Dibromo-4-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3531-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD3531-5G TCIAD3531-25G
2,6-Dibromo-4-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Dibromo-4-fluorophénol
Formule: C₆H₃Br₂FO
MW: 269,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002317
Numéro CAS: 344-20-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/98/28980598.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 and le 58.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité