4-Bromo-2-fluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1835-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB1835-25G TCIAB1835-5G
4-Bromo-2-fluorophénol ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00011722
Numéro CAS: 2105-94-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/03/28933603.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité