2-Bromo-4-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1555-25G B1555-5G
TCIAB1555-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB1555-25G TCIAB1555-5G
2-Bromo-4-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-4-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
Point d'ébullition: 89°C
Numéro MDL: MFCD00010614
Numéro CAS: 496-69-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f652e9c182cb58b550e6d6f5af023ddfbcfbee0d&vid=4c83f476017ee58fbc6c73a0c71b214e5edd02ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité