2-Bromo-5-fluorophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2040-25GEA 222 EUR InStock
TCIAB2040-25G TCIAB2040-5G
2-Bromo-5-fluorophénol ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00040939
Numéro CAS: 147460-41-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/98/28933798.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité