1-Bromo-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-iodobenzene
B0604-25G B0604-250G
TCIAB0604-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB0604-25G TCIAB0604-250G
1-Bromo-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-iodobenzène
Formule: C₆H₄BrI
MW: 282,91 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001051
Numéro CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fdaeed81367ff4a506cfc83690a4ea2a517428e&vid=5c703d59891860b1c9368e72feb4fd8e9234c1c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité