2,5-Dibromoaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1989-25G D1989-5G
TCIAD1989-25GEA 101 EUR InStock
TCIAD1989-25G TCIAD1989-5G
2,5-Dibromoaniline ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromoaniline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54.5…55 °C
Numéro MDL: MFCD00007636
Numéro CAS: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4adaa6f767e098669fb14608f0b62ee5297a7d1&vid=3ef4676824bb19b6a4d1cd104823c8c039117c24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité