2-Bromoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0541-25G B0541-250G
TCIAB0541-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB0541-25G TCIAB0541-250G
2-Bromoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 229 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 27…31 °C
Densité: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007632
Numéro CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2501016c67dcd17f771dc5f346f4abce627d16cb&vid=47c6bdc21f5690f0ad625f5d6f106cb50f054429&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité