4-Bromoaniline ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1393-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB1393-25G TCIAB1393-500G TCIAB1393-100G
4-Bromoaniline ≥99.0% (par GC)
4-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point de fusion: 62…64 °C
Numéro MDL: MFCD00007822
Numéro CAS: 106-40-1
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01404
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/96/28933196.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité