1,4-Dibromo-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0196-25GEA 33 EUR InStock
TCIAD0196-25G TCIAD0196-250G
1,4-Dibromo-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromo-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9 g/mol
Point de fusion: 81…85 °C
Numéro MDL: MFCD00007046
Numéro CAS: 3460-18-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/04/28974604.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité