1-Bromo-2-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0622-25G B0622-500G B0622-100G
TCIAB0622-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB0622-25G TCIAB0622-500G TCIAB0622-100G
1-Bromo-2-nitrobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Bromo-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point d'ébullition: 264°C
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007045
Numéro CAS: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
ONU: 3459
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6563644026910485c7d694b3e2b3b0d3147ecb49&vid=d18f668d091b3b57ca69bc83850d6fe989865aed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité