2-Bromo-4-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-methoxy-4-nitrobenzene
B2830-25G B2830-5G
TCIAB2830-25GEA 340 EUR InStock
TCIAB2830-25G TCIAB2830-5G
2-Bromo-4-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041242
Numéro CAS: 5197-28-4
EINECS: 225-983-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38240cb7adf2a22df93f61d250da67a7ae18bff9&vid=42cf6102efcc485c2fd7725160d99422b77c66df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité