2,4-Dibromoanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-methoxybenzene, 2,4-Dibromo-1-methoxybenzene
D1863-25G D1863-250G
TCIAD1863-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD1863-25G TCIAD1863-250G
2,4-Dibromoanisole ≥98.0% (par GC)
2,4-Dibromoanisole
Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: 60…61 °C
Numéro MDL: MFCD00000079
Numéro CAS: 21702-84-1
EINECS: 244-536-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e1e68376ed81f7a3a3d67bd983ef7a21ca0672&vid=5df01417364271f4e006a856ae267789046480ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité