4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
B1481-25G B1481-5G
TCIAB1481-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB1481-25G TCIAB1481-5G
4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Densité: 1,507 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009844
Numéro CAS: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b228fc464f9aad37abe4629e4436360ee7dd63d&vid=1b228fc464f9aad37abe4629e4436360ee7dd63d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité