2,6-Dibromophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3384-25GEA 282 EUR InStock
TCIAD3384-25G TCIAD3384-5G
2,6-Dibromophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,6-Dibromophénol
Formule: C₆H₄Br₂O
MW: 251,91 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Point de fusion: 55…56 °C
Numéro MDL: MFCD00002152
Numéro CAS: 608-33-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/74/28980374.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité