2,4-Dibromophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0265-25G D0265-500G D0265-100G
TCIAD0265-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD0265-25G TCIAD0265-500G TCIAD0265-100G
2,4-Dibromophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dibromophénol
Formule: C₆H₄Br₂O
MW: 251,91 g/mol
Point d'ébullition: 239°C
Point de fusion: 38 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002149
Numéro CAS: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dccd74d0e0a7e0650c2e63e33d413fa6af47ab2&vid=395671205865c1784a4142ff12440ff38aaab918&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité