2-Bromophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0630-25G B0630-500G B0630-100G
TCIAB0630-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB0630-25G TCIAB0630-500G TCIAB0630-100G
2-Bromophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromophénol
Formule: C₆H₅BrO
MW: 173,01 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5.6 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002146
Numéro CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4313603ad2496fd91933a5345fafa66bb64b9976&vid=0832ed3e89c6ac231457a897e9e9e91fd29e9da2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité