3-Bromophénol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB0629-100GEA 120 EUR InStock
TCIAB0629-100G TCIAB0629-500G TCIAB0629-25G
3-Bromophénol ≥95.0% (par GC)
3-Bromophénol
Formule: C₆H₅BrO
MW: 173,01 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Point de fusion: 27…30 °C
Numéro MDL: MFCD00002253
Numéro CAS: 591-20-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/60/28932560.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité