2-Bromothiophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: o-Bromothiophenol, 2-Bromobenzene-1-thiol, 2-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-2-mercaptobenzene
B2347-25G B2347-5G
TCIAB2347-25GEA 135 EUR InStock
TCIAB2347-25G TCIAB2347-5G
2-Bromothiophénol ≥98.0% (par GC)
2-Bromothiophénol
Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Densité: 1,604 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004827
Numéro CAS: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f30371d5b047f601d794a9fa05935ddc356121&vid=0e60b6b6384ca66952d7206909c707b80f87bbea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité