4-Bromothiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromobenzenethiol, p-Bromothiophenol, 4-Bromobenzene-1-thiol, 1-Bromo-4-mercaptobenzene
B1385-25G B1385-5G
TCIAB1385-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB1385-25G TCIAB1385-5G
4-Bromothiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromothiophénol
Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 231°C
Point de fusion: 70…71 °C
Densité: 1,526 g/cm³ (83 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004845
Numéro CAS: 106-53-6
EINECS: 203-407-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52e41df16c14b9503d79b71f07eaf4893ad25150&vid=67e621116cd4461d613c96b0bac0d32dc693a00b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité